Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Pipettkontroller accu-jet™ S inklusive laddare
Produktkod. 17344560 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Ametist
Antracit
Bensin
Bär
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17344560 Bär
17334560 Antracit
17354560 Bensin
17364560 Ametist
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17344560 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 26351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6539.88 SEK
    5364.77 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1175.11 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
De accu-jet™ S med universal AC adapter ger mångsidighet och uthållighet till ditt team.
S-pipettregulatorn accu-jet™ gör laboratoriearbetet enkelt, enkelt och effektivt, oavsett om du arbetar med cellkulturer, i kvalitetskontroll eller i ett farmaceutiskt laboratorium.
Med enhandskontroll av pipetteringshastigheten kan du uppnå snabb, kraftfull aspiration, exakt meniskinställning eller exakt dosering av små volymer. Motorns hastighet är lätt att styra i farten, vilket gör att du kan välja mellan gravitationsleverans eller driven utblåsning.
S accu-jet™ erbjuder upp till 8 timmars kontinuerlig pipettering utan att ladda och kan användas under laddning. Den integrerade vilopositionen gör att du kan placera instrumentet på bänken med en inskjuten pipett, vilket håller det redo att användas.
S: accu-jet™ en är designad för långsiktig tillförlitlighet och gör rutinmässiga serviceuppgifter som att byta membranfilter, byta adapter och byta batteri enkla och enkla. Ventilsystemet förhindrar att ångor stannar kvar i instrumentet och undviker korrosion. Membranfiltret och backventilen förhindrar att vätska tränger in i instrumentet. Dessutom är förpackningarna hållbara, med över 90 % återvunnet material och tillverkning drivs av förnybara källor.
Nyckelfunktioner:
  • Lämplig för glas- och plastpipetter från 0,1 till 200 ml
  • Ergonomiskt handtag och perfekt balanserad design
  • Fyller en 25 ml pipett vid maximal motorhastighet på bara 3 sekunder
  • Batteri med intelligent laddningsteknik och tvåfärgad laddningsindikator
  • Finns i fyra attraktiva färger
  • Delvis autoklavbar vid 121 °C (2 bar), enligt DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp 2 NiMH/AAA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Bär
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipett
Typ av grepp Mjuk tryckknapp
Material Polykarbonat, PBT
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipettkontroll
Volym (metrisk) 3214.80 mL
Filtertyp 0,2μ m PTFE
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Universaladapter AC , väggstöd, två sterila 0,2 μm membranfilter
Uppladdningstid 4 hr.
Temperatur (metrisk) Drift 10 °C till 40 °C
Garanti 12 månader
Längd (metrisk) 23.9 cm
Bredd (metrisk) 23 cm
Höjd (metrisk) 6.2 cm
Vikt (metrisk) 639 g