Beskrivning
S-pipettregulatorn accu-jet™ gör laboratoriearbetet enkelt, enkelt och effektivt, oavsett om du arbetar med cellkulturer, i kvalitetskontroll eller i ett farmaceutiskt laboratorium.
Med enhandskontroll av pipetteringshastigheten kan du uppnå snabb, kraftfull aspiration, exakt meniskinställning eller exakt dosering av små volymer. Motorns hastighet är lätt att styra i farten, vilket gör att du kan välja mellan gravitationsleverans eller driven utblåsning.
S accu-jet™ erbjuder upp till 8 timmars kontinuerlig pipettering utan att ladda och kan användas under laddning. Den integrerade vilopositionen gör att du kan placera instrumentet på bänken med en inskjuten pipett, vilket håller det redo att användas.
S: accu-jet™ en är designad för långsiktig tillförlitlighet och gör rutinmässiga serviceuppgifter som att byta membranfilter, byta adapter och byta batteri enkla och enkla. Ventilsystemet förhindrar att ångor stannar kvar i instrumentet och undviker korrosion. Membranfiltret och backventilen förhindrar att vätska tränger in i instrumentet. Dessutom är förpackningarna hållbara, med över 90 % återvunnet material och tillverkning drivs av förnybara källor.
Nyckelfunktioner:
- Lämplig för glas- och plastpipetter från 0,1 till 200 ml
- Ergonomiskt handtag och perfekt balanserad design
- Fyller en 25 ml pipett vid maximal motorhastighet på bara 3 sekunder
- Batteri med intelligent laddningsteknik och tvåfärgad laddningsindikator
- Finns i fyra attraktiva färger
- Delvis autoklavbar vid 121 °C (2 bar), enligt DIN EN 285
Specifikationer
Specifikationer
| Batterityp | 2 NiMH/AAA |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Bensin |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipett |
| Typ av grepp | Mjuk tryckknapp |
| Material | Polykarbonat, PBT |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipettkontroll |
| Visa mer |