Läs mer
Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Vattensystem
Produktkod. 15409759 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
UV-vattensystem Ultrapure
UV-vattensystem Ultrapure med dispenser
Ultrapure Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15409759 UV-vattensystem Ultrapure med dispenser Varje
15489749 Ultrapure Vattenreningssystem Varje
15499749 UV-vattensystem Ultrapure Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15409759
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ultrapure vatten för kritiska laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Vattensystem som används för att producera typ I ultrarent vatten från RO, destillerat eller avjoniserat vatten.
Oberoende Ultrapure vatten dispenser
  • Fjärrdispenser har inbyggd högprecisionsresistivitetssensor med cellkonstant på 0,01 cm-1 för att mäta kvaliteten på ultrarent vatten precis innan utmatningspunkten
  • Volumetrisk dispensering och kalibrering
  • Handtaget är 360° roterbar och löstagbar från sitt stöd för enkel och omedelbar dispensering med maximal flexibilitet
Multifunktionell kontrollpanel
  • Volumetrisk dispensering och kalibrering
  • Larm och underhållsinformation på stor LCD-färgskärm
  • Realtidsövervakning av systemstatus: Produktens vattenkvalitet/resistivitet och patron/UV-lampa återstående livslängd
AccuQuatro U Pack
  • Patenterad ultrareningspatron med stor kapacitet
  • Minimal dött vattenvolym
  • Produktion av jonfritt och organiskt fritt ultrarent vatten
  • Val av ultrareningspatroner för matarvattentyper
Specifikationer
Beskrivning TOC:< 10 ppb
Bakterieinnehåll <0,1 CFU/ml
Matarvattenkälla Destillerad, DI, RO, EDI
Flödeshastighet 1,0 till 1,5 l/min. vid 25 °C
Resistivitet 18,2 Mohm.cm vid 25 °C
Matarvattentryck 0 till 15 psi (0 till 1 bar)
Modell Accu100
Partikelstorlek <1/mL
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 45 °C
Längd (engelska) 8,26 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Höjd (engelska) 17,3 tum.
Höjd (metrisk) 44 cm
Djup (metriskt) 35 cm
Vikt (engelska) 13.2 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg
Produkttyp UV-vattensystem Ultrapure med dispenser