Läs mer
Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Vattensystem
Produktkod. 15489749 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Produkttyp:
ACCU100 UV Ultrapure Vattensystem
ACCU100 UV Ultrapure Vattensystem, med dispenser
ACCU100 Ultrapure Vattensystem
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
15489749 ACCU100 Ultrapure Vattensystem Varje
15499749 ACCU100 UV Ultrapure Vattensystem Varje
15409759 ACCU100 UV Ultrapure Vattensystem, med dispenser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489749
Ultrapure vatten för kritiska laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Vattensystem som används för att producera typ I ultrarent vatten från RO, destillerat eller avjoniserat vatten.
Oberoende Ultrapure vatten dispenser
  • Fjärrdispenser har inbyggd högprecisionsresistivitetssensor med cellkonstant på 0,01 cm-1 för att mäta kvaliteten på ultrarent vatten precis innan utmatningspunkten
  • Volumetrisk dispensering och kalibrering
  • Handtaget är 360° roterbar och löstagbar från sitt stöd för enkel och omedelbar dispensering med maximal flexibilitet
Multifunktionell kontrollpanel
  • Volumetrisk dispensering och kalibrering
  • Larm och underhållsinformation på stor LCD-färgskärm
  • Realtidsövervakning av systemstatus: Produktens vattenkvalitet/resistivitet och patron/UV-lampa återstående livslängd
AccuQuatro U Pack
  • Patenterad ultrareningspatron med stor kapacitet
  • Minimal dött vattenvolym
  • Produktion av jonfritt och organiskt fritt ultrarent vatten
  • Val av ultrareningspatroner för matarvattentyper
Specifikationer
Beskrivning TOC: 0 - 15 psi (0 - 1 bar)
Bakterieinnehåll <0,1 CFU/ml
Matarvattenkälla Destillerad, DI, RO, EDI
Flödeshastighet 1,0 till 1,5 l/min. vid 25 °C
Resistivitet 18,2 Mohm.cm vid 25 °C
Modell Accu100
Partikelstorlek <1/mL
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 45 °C
Längd (engelska) 8,26 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Höjd (engelska) 17,3 tum.
Höjd (metrisk) 44 cm
Djup (engelska) 13,7 tum
Djup (metriskt) 35 cm
Vikt (engelska) 13.2 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg
Produkttyp ACCU100 Ultrapure Vattensystem