Läs mer
Descrizione
Oberoende Ultrapure vatten dispenser
- Fjärrdispenser har inbyggd högprecisionsresistivitetssensor med cellkonstant på 0,01 cm-1 för att mäta kvaliteten på ultrarent vatten precis innan utmatningspunkten
- Volumetrisk dispensering och kalibrering
- Handtaget är 360° roterbar och löstagbar från sitt stöd för enkel och omedelbar dispensering med maximal flexibilitet
Multifunktionell kontrollpanel
- Volumetrisk dispensering och kalibrering
- Larm och underhållsinformation på stor LCD-färgskärm
- Realtidsövervakning av systemstatus: Produktens vattenkvalitet/resistivitet och patron/UV-lampa återstående livslängd
AccuQuatro U Pack
- Patenterad ultrareningspatron med stor kapacitet
- Minimal dött vattenvolym
- Produktion av jonfritt och organiskt fritt ultrarent vatten
- Val av ultrareningspatroner för matarvattentyper
Specifica
Specifica
| Bakterieinnehåll | <0,1 CFU/ml |
| Matarvattenkälla | Destillerad, DI, RO, EDI |
| Flödeshastighet | 1,0 till 1,5 l/min. vid 25 °C |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm vid 25 °C |
| TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning | <5 ppb |
| Matarvattentryck | 0 till 15 psi (0 till 1 bar) |
| Modell | Accu100 |
| Partikelstorlek | <1/mL |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 45 °C |
| Längd (engelska) | 8,26 tum. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?