Läs mer
Fisher Scientific™ Accu100 Ultrapure Vattensystem
Produktkod. p-6927023 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
ACCU100 UV Ultrapure Vattensystem
ACCU100 UV Ultrapure Vattensystem, med dispenser
ACCU100 Ultrapure Vattensystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15489749
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultrapure vatten för kritiska laboratorieapplikationer. Fisherbrand™ Accu100 Ultrapure Vattensystem som används för att producera typ I ultrarent vatten från RO, destillerat eller avjoniserat vatten.
Oberoende Ultrapure vatten dispenser
  • Fjärrdispenser har inbyggd högprecisionsresistivitetssensor med cellkonstant på 0,01 cm-1 för att mäta kvaliteten på ultrarent vatten precis innan utmatningspunkten
  • Volumetrisk dispensering och kalibrering
  • Handtaget är 360° roterbar och löstagbar från sitt stöd för enkel och omedelbar dispensering med maximal flexibilitet
Multifunktionell kontrollpanel
  • Volumetrisk dispensering och kalibrering
  • Larm och underhållsinformation på stor LCD-färgskärm
  • Realtidsövervakning av systemstatus: Produktens vattenkvalitet/resistivitet och patron/UV-lampa återstående livslängd
AccuQuatro U Pack
  • Patenterad ultrareningspatron med stor kapacitet
  • Minimal dött vattenvolym
  • Produktion av jonfritt och organiskt fritt ultrarent vatten
  • Val av ultrareningspatroner för matarvattentyper
Specifikationer
Beskrivning TOC: 0 - 15 psi (0 - 1 bar)
Bakterieinnehåll <0,1 CFU/ml
Matarvattenkälla Destillerad, DI, RO, EDI
Flödeshastighet 1,0 till 1,5 l/min. vid 25 °C
Resistivitet 18,2 Mohm.cm vid 25 °C
Typ ACCU100 Ultrapure Vattensystem
Modell Accu100
Partikelstorlek <1/mL
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 45 °C
Längd (engelska) 8,26 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Höjd (engelska) 17,3 tum.
Höjd (metrisk) 44 cm
Djup (engelska) 13,7 tum
Djup (metriskt) 35 cm
Vikt (engelska) 13.2 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg