Läs mer
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vattensystem
Produktkod. 15489689 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
ACCU20 UV Ultrapure Vattensystem
ACCU20 Ultrapure Vattensystem
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15489689 ACCU20 Ultrapure Vattensystem Varje
15499689 ACCU20 UV Ultrapure Vattensystem Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489689
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vattensystem som används för att producera typ I ultrarent vatten och RO-vatten på begäran direkt från kranvatten.
  • Kompakt system ger ett enkelt sätt att producera ultrarent vatten eller RO-vatten på begäran från kranvatten direkt utan ytterligare förbehandlingsfilter
  • Utrustad med skyddspatron AccuDuo P-pack och AccuDuo U Pack-ultrareningspatron med två kolumner för att säkerställa optimal kvalitet på slutproduktens vatten
  • Ingen extern lagringstank krävs, vilket eliminerar risken för vattennedbrytning av föroreningar från behållare eller slangar
  • Helautomatiskt kontrollerat och underhållet system innehåller automatiska rengöringscykler och självunderhållsfunktioner för RO-membran, vilket ökar livslängden och effektiviteten för RO-membran såväl som patroner
  • Automatisk återcirkulation av systemet varje timme i slinga förhindrar bakterietillväxt och bibehåller alltid vattnets renhet
  • Systemstatus och viktiga kvalitetsparametrar visas tydligt på en stor LCD-skärm för enkel övervakning av systemets prestanda
Användningsområden:
  • HPLC mobilfasberedning
  • Beredning av reagensblanklösningar
  • Som provspädningsmedel för GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra analystekniker
  • Beredning av buffertar och odlingsmedia för cellodling av däggdjur
  • Beredning av molekylärbiologiska reagenser m.m.
Certifikat
Uppfyller eller överträffar ASTM , CLSI, CAP , och ISO Typ I vattenstandarder
Specifikationer
Konduktivitet RO vatten vid 25 °C: Typiskt< 20 μS/cm
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Flödeshastighet RO vatten (vid 25 °C):> 0,5 L/min; Ultrapure vatten (typ I) (vid 25 °C):> 0,5 l/min.
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning <10 ppb (< 5 ppb med en UV-lampa med dubbla våglängder)
Matarvattentryck 15 till 90 psi (1 till 6 bar)
Modell Accu20
Partikelstorlek <1/ml (med ett μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron)
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 45 °C
Längd (engelska) 76,2 tum.
Längd (metrisk) 30 cm
Höjd (engelska) 18,8 tum.
Höjd (metrisk) 48 cm
Djup (engelska) 20 tum
Djup (metriskt) 51 cm
Produkttyp ACCU20 Ultrapure Vattensystem