Learn More
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vattensystem
Product Code. 15499689 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
ACCU20 UV Ultrapure Vattensystem
ACCU20 Ultrapure Vattensystem
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 15499689
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vattensystem som används för att producera typ I ultrarent vatten och RO-vatten på begäran direkt från kranvatten.
  • Kompakt system ger ett enkelt sätt att producera ultrarent vatten eller RO-vatten på begäran från kranvatten direkt utan ytterligare förbehandlingsfilter
  • Utrustad med skyddspatron AccuDuo P-pack och AccuDuo U Pack-ultrareningspatron med två kolumner för att säkerställa optimal kvalitet på slutproduktens vatten
  • Ingen extern lagringstank krävs, vilket eliminerar risken för vattennedbrytning av föroreningar från behållare eller slangar
  • Helautomatiskt kontrollerat och underhållet system innehåller automatiska rengöringscykler och självunderhållsfunktioner för RO-membran, vilket ökar livslängden och effektiviteten för RO-membran såväl som patroner
  • Automatisk återcirkulation av systemet varje timme i slinga förhindrar bakterietillväxt och bibehåller alltid vattnets renhet
  • Systemstatus och viktiga kvalitetsparametrar visas tydligt på en stor LCD-skärm för enkel övervakning av systemets prestanda
Användningsområden:
  • HPLC mobilfasberedning
  • Beredning av reagensblanklösningar
  • Som provspädningsmedel för GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra analystekniker
  • Beredning av buffertar och odlingsmedia för cellodling av däggdjur
  • Beredning av molekylärbiologiska reagenser m.m.
Certifications
Uppfyller eller överträffar ASTM , CLSI, CAP , och ISO Typ I vattenstandarder
Specifications
Konduktivitet RO vatten vid 25 °C: Typiskt< 20 μS/cm
Bakterieinnehåll <0,1 CFU/mL (med ett μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron)
Flödeshastighet RO vatten (vid 25 °C):> 0,5 L/min; Ultrapure vatten (typ I) (vid 25 °C):> 0,5 l/min.
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning <10 ppb (< 5 ppb med en UV-lampa med dubbla våglängder)
Typ ACCU20 UV Ultrapure Vattensystem
Matarvattentryck 15 till 90 psi (1 till 6 bar)
Modell Accu20
Partikelstorlek <1/ml (med ett μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron)
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 45 °C
Längd (engelska) 76,2 tum.
Längd (metrisk) 30 cm
Höjd (engelska) 18,8 tum.
Höjd (metrisk) 48 cm
Djup (engelska) 20 tum
Djup (metriskt) 51 cm