Läs mer
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vattensystem
Produktkod. p-6927022 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
ACCU20 UV Ultrapure Vattensystem
ACCU20 Ultrapure Vattensystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15489689
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ Accu20 Ultrapure Vattensystem som används för att producera typ I ultrarent vatten och RO-vatten på begäran direkt från kranvatten.
  • Kompakt system ger ett enkelt sätt att producera ultrarent vatten eller RO-vatten på begäran från kranvatten direkt utan ytterligare förbehandlingsfilter
  • Utrustad med skyddspatron AccuDuo P-pack och AccuDuo U Pack-ultrareningspatron med två kolumner för att säkerställa optimal kvalitet på slutproduktens vatten
  • Ingen extern lagringstank krävs, vilket eliminerar risken för vattennedbrytning av föroreningar från behållare eller slangar
  • Helautomatiskt kontrollerat och underhållet system innehåller automatiska rengöringscykler och självunderhållsfunktioner för RO-membran, vilket ökar livslängden och effektiviteten för RO-membran såväl som patroner
  • Automatisk återcirkulation av systemet varje timme i slinga förhindrar bakterietillväxt och bibehåller alltid vattnets renhet
  • Systemstatus och viktiga kvalitetsparametrar visas tydligt på en stor LCD-skärm för enkel övervakning av systemets prestanda
Användningsområden:
  • HPLC mobilfasberedning
  • Beredning av reagensblanklösningar
  • Som provspädningsmedel för GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra analystekniker
  • Beredning av buffertar och odlingsmedia för cellodling av däggdjur
  • Beredning av molekylärbiologiska reagenser m.m.
Certifikat
Uppfyller eller överträffar ASTM , CLSI, CAP , och ISO Typ I vattenstandarder
Specifikationer
Konduktivitet RO vatten vid 25 °C: Typiskt< 20 μS/cm
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Flödeshastighet RO vatten (vid 25 °C):> 0,5 L/min; Ultrapure vatten (typ I) (vid 25 °C):> 0,5 l/min.
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning <10 ppb (< 5 ppb med en UV-lampa med dubbla våglängder)
Typ ACCU20 Ultrapure Vattensystem
Matarvattentryck 15 till 90 psi (1 till 6 bar)
Modell Accu20
Partikelstorlek <1/ml (med ett μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron)
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 45 °C
Längd (engelska) 76,2 tum.
Längd (metrisk) 30 cm
Höjd (engelska) 18,8 tum.
Höjd (metrisk) 48 cm
Djup (engelska) 20 tum
Djup (metriskt) 51 cm