Beskrivning
- Kvaliteten på ultrarent vatten möter eller överträffar ASTM , CLSI, CAP och ISO Typ I vattenstandarder
- System CE- och RoHS-certifierat
- Fjärrdispenser med inbyggd högprecisionsresistivitetssensor med cellkonstant på 0,01 cm-1 för att mäta ultrarent vattenkvalitet strax före utmatningspunkten
- Två års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM, CLSI, CAP , ISO Typ I |
| Konduktivitet | <20µS/cm |
| Matarvattenkälla | Tryck, TDS< 1000 ppm (2000 μS/cm) |
| Flödeshastighet | 1,5 l/min. (ultraprent vatten typ I) |
| Produkt Vattentyp | Typ 1 och 3 |
| Fjärrdispenser | Tillval |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Partiklar> 0,2µM/ml | <1/ml (med ett μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron) |
| RO flödeshastighet | 10, 15, 20, 30 L/hr. |
| Mått (L x B x H) | 30 x 51 x 48 cm |
| Visa mer |