Beskrivning
- Det helautomatiska kontrollsystemet innehåller försköljning, en spolfunktion som förhindrar nedsmutsning av RO-membran, övervakning av RO-membran och patronlivslängd samt många andra program för bekväm användning
- Förspolningsprogrammet startar automatiskt när ett nytt RO-membran har installerats så det finns inget behov för användaren att ställa in ytterligare rengöringsprocedurer
- Två uppsättningar reningspatroner med två kolumner arbetar sekventiellt för att säkerställa noggrant avlägsnande av joner och organiska ämnen i vatten
- Automatisk återcirkulation per timme förhindrar bakterietillväxt
- Resistivitet mäts av en mycket känslig resistivitetssensor
- El- och vattenavdelningar är helt åtskilda, vilket är säkrare att använda
- Användaren kan ställa in vattendispenseringstid för enkel vattenuppsamling
- Både RO och ultrarent vatten kan matas ut från vattensystemet
- Systemet kan utrustas med en 30L eller 60L PE-tank med en vätskenivåsensor och ett tankavluftningsfilter med CO 2 -renare för att skydda renat vatten från atmosfärisk nedbrytning
- Ett 0,2 μm filter eller ultrafiltreringsfilter (tillval) tar bort slutliga föroreningar
- Oberoende dispenser för ultrarent vatten
- Fjärrdispensern har en inbyggd högprecisionsresistivitetssensor med cellkonstant på 0,01 cm- 1 för att mäta kvaliteten på ultrarent vatten precis innan dispenseringspunkten
- Volumetrisk dispensering och kalibrering
- Handtaget är 360 graders roterbart och löstagbart från sitt stöd för enkel och omedelbar dispensering med maximal flexibilitet
Applikationer:
Ultrapure och RO-vatten kan användas på många områden. Några typiska applikationer inkluderar:
Ultrapure vatten
- HPLC mobilfasberedning
- Beredning av reagensblanklösningar
- Som provspädningsmedel för GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra analystekniker
- Beredning av buffertar och odlingsmedia för cellodling av däggdjur
- Beredning av molekylärbiologiska reagenser m.m.
RO vatten
- Rengöring av glas
- Tvättmaskin för glas
- Vattenbadvatten
- Autoklavering
Specifikationer
Specifikationer
| Konduktivitet | <20 μS/cm |
| Produkt Vattentyp | Kranvatten |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Matarvattentryck | 1 till 6 bar |
| Modell | Accu500 |
| Partiklar> 0,2µM/ml | <1/ml med μ0,2 m slutfilter eller terminal ultrafiltreringspatron |
| Fält för renat vattenflöde | 1,5 l/min. |
| RO flödeshastighet | 10 l/timme |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 45 °C |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?