Läs mer
Invitrogen™ AccuCheck™ ERF-referenspartiklar
Produktkod. 17166388
Change view
Kvantitet:
3 ml
Produktkod. Kvantitet
17166388 3 ml
1 options
Produktkod. 17166388 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A55950
 Begränsad artikel
I lager
Används för standardisering och kalibrering av en intensitetsenhet för fluorescens för flödescytometrianalys
  • AccuCheck ERF-referenspartiklar används för standardisering och kalibrering av en intensitetsenhet för fluorescens för flödescytometrianalys.
  • Genom tillämpningen av den tilldelade NIST-spårbara intensitetsstandarden för en given fluorofor kan instrumentets känslighet och noggrannhet bestämmas, vilket möjliggör datajämförelse mellan flödescytometriinstrument.
  • I kombination med en biologisk standard kan dessa partiklar också användas för att kvantifiera nivån av biomarköruttryck.
  • Inkluderar partispecifika NIST-spårbara ERF-värden tilldelade 26 kanaler
  • Möjliggör mätningar av fluorescensintensitet för instrumentets noggrannhet och känslighet
  • Underlättar instrument till instrument datajämförelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 2 x 10^6 pärlor/ml
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Material Polystyren
Produkttyp ERF-referenspartikel
Flödescytometerlaserlinjer 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm
Kvantitet 3 ml
Volym (metrisk) 3 mL
Diameter (metrisk) 3.1μ m
endast för forskningsanvändning