Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523629 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11377521
Brand: Thermo Scientific™ 17626032130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få en utmärkt kombination av hastighet och kvalitet på separationen med dessa solida kärnkolonner som är optimerade för LC-MS och UHPLC-MS metoder.
Optimerad för MS-detektering, Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-kolonner är en utmärkt kombination av hastighet och kvalitet på separationen.
Baserat på Core Enhanced Technology, Accucore kolonner ger snabba, högupplösta separationer utan —de förhöjda mottryck som krävs av partiklar under μ2 m.
  • Snabba separationer med utmärkt upplösning och känslighet
  • Sänk mottrycken så att UHPLC inte krävs
  • Optimerad för MS-detektering
  • Utmärkta toppformer
  • Utmärkt kombination av hastighet och effektivitet
Beställningsinformation:
Andra anpassade kolumndimensioner är tillgängliga. Ring din lokala kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sfärisk solid kärna
Partikelstorlek 2.6μ m
pH 2 till 9
Porstorlek 80Å
Ytarea 130 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ EJ TILLÄMPLIGT
Stationär fas Proprietär
Produktlinje Accucore
Förpackningsmaterial Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.