Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ Bifenyl omvänd fas HPLC-kolonner
Produktkod. 15904427 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15904427
Brand: Thermo Scientific™ 17826012105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd denna solida kärnkolonn för snabb och pålitlig separation av kritiska par och isomerer.
Välja Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl LC Kolumner för snabb och pålitlig separation av kritiska par och isomerer. Dessa kolonner ger unik selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter. Deras optimerade packning erbjuder en robust plattform för en mängd olika matriser. Baserat på Core Enhanced Technology, Accucore vätskekromatografi omvänd faskolonner ger snabba, högupplösta separationer utan de förhöjda mottrycken som ses med partiklar under 2 μm.
  • Snabba separationer med utmärkt upplösning och känslighet
  • Sänk mottrycken så att UHPLC inte krävs
  • Blandad selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter
  • Förbättrade Pi-pi-interaktioner med aromater
  • Utmärkt lot-till-lot-reproducerbarhet
Lita på din separation av kritiska par och isomerer till Accucore Bifenyl LC-kolonner. Dessa kolonner erbjuder snabba körtider, utmärkt robusthet och konsekvent reproducerbarhet, och ger den perfekta balansen mellan polär analytretention och hydrofob analyteluering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,4 ml/min
För användning med HPLC/UHPLC-instrumentering
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Partikelform Sfärisk solid kärna
Partikelstorlek 2.6μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 80Å
Ytarea 130 m² /g
Temperatur 70 °C
USP typ L11
Stationär fas Bifenyl
Produktlinje Accucore
Förpackningsmaterial Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 6%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas