Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ Bifenyl omvänd fas HPLC-kolonner
Produktkod. 15924427 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15924427
Brand: Thermo Scientific™ 17826102130
Bara null kvar
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använd denna solida kärnkolonn för snabb och pålitlig separation av kritiska par och isomerer.
Välja Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl LC Kolumner för snabb och pålitlig separation av kritiska par och isomerer. Dessa kolonner ger unik selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter. Deras optimerade packning erbjuder en robust plattform för en mängd olika matriser. Baserat på Core Enhanced Technology, Accucore vätskekromatografi omvänd faskolonner ger snabba, högupplösta separationer utan de förhöjda mottrycken som ses med partiklar under 2 μm.
  • Snabba separationer med utmärkt upplösning och känslighet
  • Sänk mottrycken så att UHPLC inte krävs
  • Blandad selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter
  • Förbättrade Pi-pi-interaktioner med aromater
  • Utmärkt lot-till-lot-reproducerbarhet
Lita på din separation av kritiska par och isomerer till Accucore Bifenyl LC-kolonner. Dessa kolonner erbjuder snabba körtider, utmärkt robusthet och konsekvent reproducerbarhet, och ger den perfekta balansen mellan polär analytretention och hydrofob analyteluering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,4 ml/min
För användning med HPLC/UHPLC-instrumentering
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Partikelform Sfärisk solid kärna
Partikelstorlek 2.6μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 80Å
Ytarea 130 m² /g
Temperatur 70 °C
USP typ L11
Stationär fas Bifenyl
Produktlinje Accucore
Förpackningsmaterial Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 6%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt