Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11317471 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Kolumnuppsättning (3 kolumner, 3 partier)
Skyddskassett, 4 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11317471
Brand: Thermo Scientific™ 17126102130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd denna kolumn, med dess specialdesignade solida kärna, för ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer.
Uppnå snabba, högupplösta separationer vid låga mottryck med hjälp av Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC-kolonner. Robusta 2,6 μm solid-core partiklar säkerställer hög effektivitet och möjliggör kompatibilitet med både HPLC och UHPLC plattformar. Den höga täckningen av bunden fas ger optimal retention av ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer. Robust bindningsteknik och automatiserade packningsprocedurer säkerställer utmärkt reproducerbarhet och långa kolonnlivslängder.
Optimal selektivitet för opolära föreningar
  • Hydrofob interaktionsmekanism
Snabba separationer
  • 2,6 μm kärnförbättrade teknologipartiklar möjliggör drift vid höga flödeshastigheter utan att generera alltför höga mottryck.
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Fast kärna μ2,6 m partiklar och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddning och förbättrar separationseffektiviteten.
  • Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
Låga mottryck
  • Fast kärna 2,6 μm partiklar för mindre mottryck jämfört med UHPLC sub-2 μm partiklar
  • Kompatibel med konventionell HPLC-instrumentering och UHPLC-plattformar
Utmärkt reproducerbarhet och robusthet
  • Avancerad bindningsteknik
  • Automatiserad packningsprocess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sfärisk solid kärna
Partikelstorlek 2.6μ m
pH 1 till 11
Porstorlek 80Å
Kvantitet Varje
Ytarea 130 m² /g
Temperatur 70 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Accucore
Förpackningsmaterial Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 9%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.