Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 11357461 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Skyddspatron
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Kolumnformat unitSize
11357461 30 mm 2.1 mm Analytisk kolonn Varje
11347461 30 mm 3 mm Analytisk kolonn Varje
11367461 30 mm 4.6 mm Analytisk kolonn Varje
11377461 50 mm 2.1 mm Analytisk kolonn Varje
11307471 50 mm 3 mm Analytisk kolonn Varje
11397461 50 mm 4.6 mm Analytisk kolonn Varje
11317471 100 mm 2.1 mm Analytisk kolonn -
11337471 100 mm 3 mm Analytisk kolonn Varje
11347471 100 mm 4.6 mm Analytisk kolonn Varje
11357471 150 mm 2.1 mm Analytisk kolonn Varje
11377471 150 mm 3 mm Analytisk kolonn Varje
11307481 150 mm 4.6 mm Analytisk kolonn Varje
11367471 150 mm 2.1 mm Analytisk kolonn Varje
11327471 100 mm 2.1 mm Analytisk kolonn Varje
11387461 50 mm 2.1 mm Analytisk kolonn Varje
11667701 10 mm 4 mm Skyddspatron Paket med 4
11657701 10 mm 3 mm Skyddspatron Paket med 4
11647701 10 mm 2.1 mm Skyddspatron Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11357461 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 17126032130
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna kolumn, med dess specialdesignade solida kärna, för ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer.
Uppnå snabba, högupplösta separationer vid låga mottryck med hjälp av Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC-kolonner. Robusta 2,6 μm solid-core partiklar säkerställer hög effektivitet och möjliggör kompatibilitet med både HPLC och UHPLC plattformar. Den höga täckningen av bunden fas ger optimal retention av ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer. Robust bindningsteknik och automatiserade packningsprocedurer säkerställer utmärkt reproducerbarhet och långa kolonnlivslängder.
Optimal selektivitet för opolära föreningar
  • Hydrofob interaktionsmekanism
Snabba separationer
  • 2,6 μm kärnförstärkta teknikpartiklar möjliggör drift vid höga flödeshastigheter utan att generera överdrivna mottryck.
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Fasta 2,6 μm partiklarna och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddningen och förbättrar separationseffektiviteten.
  • Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och toppsvans.
Låga baktryck
  • Solida kärnpartiklar på 2,6 μm för mindre mottryck jämfört med UHPLC-partiklar under 2 μm
  • Kompatibel med konventionell HPLC-instrumentering och UHPLC-plattformar
Utmärkt reproducerbarhet och robusthet
  • Avancerad bindningsteknik
  • Automatiserad packningsprocess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med UHPLC
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Fast kärna
Partikelstorlek 2.6μ m
pH 1 till 11
Porstorlek 80Å
Kvantitet Vardera
Ytarea 130 m² /g
Temperatur 70 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Accucore
Förpackningsmaterial Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 9%
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.