Description
Uppnå snabba, högupplösta separationer vid låga mottryck med hjälp av Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC-kolonner. Robusta 2,6 μm solid-core partiklar säkerställer hög effektivitet och möjliggör kompatibilitet med både HPLC och UHPLC plattformar. Den höga täckningen av bunden fas ger optimal retention av ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer. Robust bindningsteknik och automatiserade packningsprocedurer säkerställer utmärkt reproducerbarhet och långa kolonnlivslängder.
- Hydrofob interaktionsmekanism
- 2,6 μm kärnförbättrade teknologipartiklar möjliggör drift vid höga flödeshastigheter utan att generera alltför höga mottryck.
- Fast kärna μ2,6 m partiklar och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddning och förbättrar separationseffektiviteten.
- Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
- Fast kärna 2,6 μm partiklar för mindre mottryck jämfört med UHPLC sub-2 μm partiklar
- Kompatibel med konventionell HPLC-instrumentering och UHPLC-plattformar
- Avancerad bindningsteknik
- Automatiserad packningsprocess
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med | HPLC, UHPLC |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 14500 psi (1000 bar) |
| Partikelform | Sfärisk solid kärna |
| Partikelstorlek | 2.6μ m |
| pH | 1 till 11 |
| Porstorlek | 80Å |
| Kvantitet | Each |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.