Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-kolonner, 1,5 μm
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Välja Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18+ UHPLC-kolonner, som innehåller unikt effektiv 1.5μ m fasta kärnpartiklar för användning med Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC-system. Grundad på toppmodern Core Enhanced Technology™ , denna sub-2μ m partikel nästa generations kolonn har ultrakorta diffusionsvägar som resulterar i extremt effektiva separationer. Denna höga effektivitet möjliggör snabb separation och upplösning av komplexa blandningar. Tillsammans med Vanquish-system ger dessa kolumner fler resultat med bättre separationer, vilket förbättrar arbetsflöden och produktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
Kolumnformat | Analytisk kolonn |
Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
Flödeshastighet | 0,1 till 0,6 ml/min |
För användning med | UHPLC |
Längd (metrisk) | 50 mm |
Max. Tryck | 14500 psi (1000 bar) |
Partikelform | Sfärisk solid kärna |
Partikelstorlek | 1.5μ m |
pH | 2 till 9 |
Porstorlek | 80Å |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Dokument
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.