Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 12880743 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 12880743
Brand: Thermo Scientific™ 74104052130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa solida kärnkolonner för optimal retention av ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer.
Optimera konventionella HPLC-metoder med Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 LC Kolumner. Robusta μ4 m solid-core partiklar säkerställer mycket hög verkningsgrad inom standard HPLC tryckgränser. Den höga täckningen av bunden fas ger optimal retention av ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer. Robust bindningsteknik och automatiserade packningsprocedurer säkerställer utmärkt reproducerbarhet och långa kolonnlivslängder.
Optimal selektivitet för opolära föreningar
  • Hydrofob interaktionsmekanism
Högeffektiva separationer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Kärnförbättrad teknologi 4 μm partiklar och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddning och förbättrar separationseffektiviteten för konventionella HPLC-metoder.
  • Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
Samma system, samma metod, bättre resultat
  • Solid-core μ4 m partikeldesign gör att inga förändringar av metod eller system krävs.
Utmärkt reproducerbarhet och robusthet
  • Avancerad bindningsteknik
  • Automatiserad packningsprocess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 8700 psi (600 bar)
Partikelstorlek 4μ m
pH 1 till 11
Porstorlek 80Å
Ytarea 130 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Accucore
Förpackningsmaterial Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.