Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C18 HPLC-kolonner
Uppnå optimal retention av ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer med Accucore XL C18 solid-core partiklar.
Brand:  Thermo Scientific™ 74104-159070A
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16308626
  • 41435.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Preparativ kolonn, standard
150 mm
5 μm
80Å
60 °C
C18
7%
Ja
10 mm
4300 psi (295 bar)
2 till 9
90 m² /g
L1
Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Omvänd fas
Omvänd fas
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C18 HPLC-kolonner >