Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C18 HPLC-kolonner Produktkod.: 16348616
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 16348616 Handla allt Thermo Scientific Produkter
20 mm, 10 mm, Skyddskolonn
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Kolumnformat:
Guard Column
Preparativ kolonn, standard
Skyddskolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16348616
Brand: Thermo Scientific™ 74104019023A
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Uppnå optimal retention av ett brett spektrum av opolära analyter över flera applikationer med Accucore XL C18 solid-core partiklar.
Bygg av konventionella HPLC-metoder för att skala upp reningsbehov genom att använda Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18 preparativa HPLC-kolonner. Robusta 4 μm partiklar med solid kärna säkerställer hög effektivitet inom kraven för låga tryckgränser. Den höga täckningen i bunden fas ger optimal retention av ett omfattande utbud av opolära analyter genom många applikationer. Våra kolonner finns i ett brett utbud av dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Optimal selektivitet för opolära föreningar
  • Hydrofob interaktionsmekanism.
  • C18 (USP L1) selektivitet.
Högeffektiva separationer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Kärnförbättrad teknologi 4 μm partiklar och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddning och förbättrar separationseffektiviteten för konventionella HPLC-metoder.
  • Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskolonn
Diameter (metrisk) 10 mm
För användning med Skyddskolumn kräver användning av preparativ skyddshållare, 887-020
Längd (metrisk) 20 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 80Å
Ytarea 90 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 7%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Produkttitel
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C18 HPLC-kolonner >