Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 HPLC-kolonner
Förbättra laboratorieproduktiviteten med hjälp av Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 kolumner.
Brand:  Thermo Scientific™ 74204-153030
10630.91 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12820773
  • 10685.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 28-08-2025
Beskrivning
Optimera konventionella HPLC-metoder med Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 kolumner. Robusta μ4 m solid-core partiklar säkerställer mycket hög verkningsgrad inom standard HPLC tryckgränser. Den högtäckande C8-bundna fasen ger optimal retention av analyter med måttlig hydrofobicitet. Robust bindningsteknik och automatiserade packningsprocedurer säkerställer utmärkt reproducerbarhet och långa kolonnlivslängder.
Lägre hydrofob retention
  • Rekommenderas för måttligt hydrofoba analyter eller när en mindre hydrofob fas ger optimal retention
Högeffektiva separationer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Kärnförbättrad teknologi 4 μm partiklar och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddning och förbättrar separationseffektiviteten för konventionella HPLC-metoder.
  • Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
Samma system, samma metod, bättre resultat
  • Solid-core μ4 m partikeldesign gör att inga förändringar av metod eller system krävs.
Utmärkt reproducerbarhet och robusthet
  • Avancerad bindningsteknik
  • Automatiserad packningsprocess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Analytisk kolonn
HPLC
8700 psi (600 bar)
2 till 9
130 m² /g
L7
Accucore
4%
Ja
3 mm
150 mm
4μ m
80Å
60 °C
C8
Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Omvänd fas
Omvänd fas
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Filmer
  • Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
  • Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 HPLC-kolonner > Partikelstorlek: 4 μm; 150 x 3,0 mm ID
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.