Dokument
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Förbättra laboratorieproduktiviteten med hjälp av Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 kolumner.
Brand: Thermo Scientific™ 74204-013001
Optimera konventionella HPLC-metoder med Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 kolumner. Robusta μ4 m solid-core partiklar säkerställer mycket hög verkningsgrad inom standard HPLC tryckgränser. Den högtäckande C8-bundna fasen ger optimal retention av analyter med måttlig hydrofobicitet. Robust bindningsteknik och automatiserade packningsprocedurer säkerställer utmärkt reproducerbarhet och långa kolonnlivslängder.
Lägre hydrofob retentionSkyddskassett, 4 st. | |
10 mm | |
4μ m | |
80Å | |
60 °C | |
C8 | |
Kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
3 mm | |
8700 psi (600 bar) | |
2 till 9 | |
130 m² /g | |
L7 | |
Accucore | |
4% | |
Ja |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.