Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 16308636 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16308636
Brand: Thermo Scientific™ 74204159270A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå rening av måttligt hydrofoba analyter på denna solida kärnkolonn.
Förbättra konventionella HPLC-metoder för dina skala upp reningsbehov genom att använda Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 preparativa HPLC-kolonner. Robusta μ4 m solid-core partiklar garanterar hög effektivitet inom standard HPLC tryckgränser. Vår högtäckande C8-bundna fas ger optimal retention av analyter med måttlig hydrofobicitet. Dessa kolonner finns i ett brett utbud av dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Lägre hydrofob retention
  • Rekommenderas för måttligt hydrofoba analyter eller när en mindre hydrofob fas ger optimal retention.
  • C8 (USP L7) selektivitet.
Högeffektiva separationer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Kärnförbättrad teknologi 4 μm partiklar och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddning och förbättrar separationseffektiviteten för konventionella HPLC-metoder.
  • Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 20 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 80Å
Ytarea 90 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Sfärisk, solid kärna, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas