Läs mer
Thermo Scientific™ Accucore™ PREP XL C8 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förbättra konventionella HPLC-metoder för dina skala upp reningsbehov genom att använda Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 preparativa HPLC-kolonner. Robusta μ4 m solid-core partiklar garanterar hög effektivitet inom standard HPLC tryckgränser. Vår högtäckande C8-bundna fas ger optimal retention av analyter med måttlig hydrofobicitet. Dessa kolonner finns i ett brett utbud av dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Lägre hydrofob retention
- Rekommenderas för måttligt hydrofoba analyter eller när en mindre hydrofob fas ger optimal retention.
- C8 (USP L7) selektivitet.
Högeffektiva separationer för förbättrad upplösning och känslighet
- Kärnförbättrad teknologi 4 μm partiklar och smal partikelstorleksfördelning minskar bandbreddning och förbättrar separationseffektiviteten för konventionella HPLC-metoder.
- Hög yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparativ kolonn, standard |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 4300 psi (295 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 80Å |
| Ytarea | 90 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L7 |
| Visa mer |