Läs mer
Fisherbrand™ AccuDuo patron
Produktkod. 15459719 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
H förpackning
P Pack
U-pack
U-pack (lågt innehåll)
U-pack med 0,2 μm PES-kapselfilter
För användning med (utrustning):
Accu20
Accu20, Accu500
Accu500
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) unitSize
15459719 H förpackning Accu500 Varje
15449719 P Pack Accu20 Varje
15489729 U-pack Accu20, Accu500 Varje
15499729 U-pack med 0,2 μm PES-kapselfilter Accu20, Accu500 Varje
15409739 U-pack (lågt innehåll) Accu20, Accu500 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15459719
Beräknad leverans: 05-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer optimal kvalitet på slutproduktens vatten. Fisher Scientific™ AccuDuo-patroner ger dubbelkolonnfiltrering för vattensystem Accu20, Accu100 och Accu500.
  • Inkluderar två uppsättningar reningspatroner med två kolumner
  • Patroner arbetar sekventiellt för att säkerställa noggrant avlägsnande av joner och organiska ämnen i vatten
Specifikationer
För användning med (utrustning) Accu500
Typ H förpackning
För användning med (applikation) Ultrapure vatten för kritiska laboratorieapplikationer