Läs mer
STEMCELL Technologies ACCUMAX™
Produktkod. 17179911
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. 17179911
Brand: STEMCELL Technologies 07921
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cell detachment solution
  • ACCUMAX™ is a cell detachment solution of proteolytic and collagenolytic enzymes
  • It is useful for creating single-cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue, and the routine detachment of cells from standard tissue culture plasticware and adhesion-coated plasticware
  • ACCUMAX™ does not contain mammalian- or bacterial-derived products
  • Each lot of ACCUMAX™ is tested for sterility (by USP membrane filtration method), enzymatic activity (tested with synthetic chromagenic tetrapeptides), and cell detachment from tissue culture plastic
Specifikationer
Celltyp Pluripotent Stem Cells
Kvantitet 100 mL
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.