Läs mer
Invitrogen™ Accumax - Cell Aggregate Dissociation Medium
Produktkod. 12790000
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12790000 100 ml Varje
1 options
Innehåller azid.
Användningen av Accumax™ kan påverka integriteten hos vissa antigena epitoper vilket resulterar i minskad antikroppsfärgning. Detta bör bestämmas experimentellt för individuella antikroppskloner.
Produktkod. 12790000 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 00466656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1174.00 SEK
    880.65 SEK / 100ml
    Save 293.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller azid.
Användningen av Accumax™ kan påverka integriteten hos vissa antigena epitoper vilket resulterar i minskad antikroppsfärgning. Detta bör bestämmas experimentellt för individuella antikroppskloner.
Dissociera cellklumpar för cellräkning, virala transfektionsanalyser, cellsortering och flödescytometri samt bioreaktoruppskalning.
Accumax har visats effektivt för att dissociera cellklumpar i en mängd olika cellinjer inklusive hybridom, CHO , BHK, 293, COS och Sf9-celler. Användningen av Accumax kan påverka integriteten hos vissa antigena epitoper vilket resulterar i minskad antikroppsfärgning. Detta bör bestämmas experimentellt för individuella antikroppskloner. Tina Accumax i rumstemperatur eller 4 °C.
Rekommenderad förvaring
Store at −20°C. Thawing during shipment will not affect performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Utan tillsatser Utan fenolrött
Kvantitet 100 ml