Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AB200 pH-/konduktivitetsmätare för bänkskivor
Produktkod. 12800643 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Endast mätare (SG23)
Mätare med pH/kond.-kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12800643
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
accumet AB200 pH bänkmätare, elektrodstativ, RS232 och USB kablar, 100/240V universell strömförsörjning
Ger intuitiv, enkel manövrering och mätningar med hög noggrannhet i en kompakt, prisvärd mätare. Fisherbrand accumet AB200 pH/konduktivitetsmätare kombinerar fördelarna med en pH-mätare och konduktivitetsmätare i ett lättanvänt, pålitligt mätsystem. Den stora bakgrundsbelysta displayen ger bra synlighet i laboratoriemiljöer.
  • Grafisk bakgrundsbelyst display med datum och tid, stabilitetsindikator och larm
  • Dubbelkanalsmätare för pH- och konduktivitetsmätningar
  • En till sex-punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-upplösning
  • Automatisk buffertigenkänning med fyra pH-buffertuppsättningar eller anpassat buffertalternativ
  • Display för pH-lutning och offset
  • Konduktivitet, TDS (totalt lösta fasta ämnen), salthalt och resistivitetslägen
  • Automatisk eller manuell temperaturkompensation, visas i° C eller° F
  • Lösenordsskydd för kalibrerings- och inställningslägen
  • 500 datamängdslagring
  • RS232 och USB gränssnitt
  • Flerspråkigt gränssnitt med engelska, tyska, kinesiska, franska, italienska och spanska
  • Valfri omrörarsond (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighetsinställningar
NIST-spårbar kalibreringsmodell (-CERT)
  • Hjälp att träffas ISO , FDA, USDA och EPA riktlinjer för kvalitetssäkring
  • Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över pH-området
  • Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över motsvarande mV-intervall
  • Testning utförd av ackrediterat laboratorium, inkluderar NIST-spårbart certifikat
Specifikationer
  • pH-intervall: -2 000 till 20 000 pH
  • pH-upplösning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-noggrannhet:± 0,002 pH
  • mV-intervall:± 2000,0mV
  • mV Upplösning: 0,1mV
  • mV-noggrannhet:± 0,2mV eller± 0,05 %, vilket som är störst
  • mV Offsetjustering: Upp till± 150mV
  • Konduktivitetsområde: 0,00 μS till 500,0 mS
  • Konduktivitetsupplösning: 0,01, 0,1 μS; 0,001, 0,01, 0,1 mS
  • Konduktivitetsnoggrannhet:± 1 % full skala
  • TDS-intervall: 0,00 ppm till 500 ppt (TDS-faktor 1,00)
  • TDS-upplösning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • TDS-noggrannhet:± 1 % full skala
  • Salthaltsområde: 0 till 80,0 ppt
  • Salinitetsupplösning: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Noggrannhet i salthalt:± 1 % full skala
  • Resistivitetsområde: 2.000 Ohm till 20.0 MOhm
  • Resistivitet Upplösning: 0,01, 0,1 Ohm; 0,001, 0,1 kOhm; 0,01 MOhm
  • Resistivitetsnoggrannhet:± 1 % full skala
  • Temperaturområde: 0° till 100 °C (32° till 212,0 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,3 °C (± 0,5 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 till 6 poäng med automatisk buffertigenkänning (ABR)
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i steg om °0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C (± 9 °F)
  • Självtest: Ja
  • Ingångar: BNC, minitelefon ATC, 8-polig DIN, jord
  • Strömkrav: 100 till 240VAC, 50/60Hz
Tillämpningar
Akademiska, forskning, QA/QC, dricksvatten, avloppsvatten, mat, dryck, industri
Certifikat
CE, TUV 3-1, FCC klass A
Garanti
3 år på mätaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar RS232 (phono-kontakt), mini-B USB , omrörare
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % FS
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (resistivitet) ±1% full skala
Noggrannhet (salthalt) ±1% full skala
Noggrannhet (TDS) ±1% full skala
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Automatisk (4 poäng), max 1/räckvidd, manuell (5 poäng), max 1/räckvidd
Kalibreringspunkter (pH) Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade
Cell konstant 0,010 till 10,000
Certifikat och efterlevnad Utan NIST-spårbart pH-certifikat
Information om datahantering Manuell, tidsinställd (valbar var 3:e till 3600 sek.), skrivare eller CSV-format
Datapunkter 500
Kanaler 2
Visningstyp LCD
Mätlägen pH, mV, Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0μ S till 500 mS
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 2 W till 20 MW
Räckvidd (salthalt) 0 till 80 ppt
Räckvidd (TDS) 0 ppm till 500 ppt (vid TDS-faktor 1)
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Inkluderar Mätare, Elektrodarm, RS-232 och USB Kablar, 100/240V Strömförsörjning
Ingångar BNC, ATC
Modell Endast AB200 pH/konduktivitetsmätare
Produkttyp Mätare med pH/kond.-kit
Upplösning (konduktivitet) 0,01/0,1 μS, 0,001/0,01/0,1 mS
Upplösning (mV) 0.1mV
Upplösning (resistivitet) 0.01/0.1W, 0.001/0.1kW, 0.01MW
Upplösning (salthalt) 0.01/0.1ppm, 0.001/0.01/0.1ppt
Upplösning (TDS) 0/0.1ppm, 001/01/0.1ppt
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Garanti 3 år
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz