Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AB250 Bänk pH/ISE-mätare
Produktkod. 12850633 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
AB250 pH/ISE-mätare
Mätare med pH/ISE-kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12850633
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
accumet AB250 pH/ISE bänkmätare, elektrodstativ, RS232 och USB kablar, 100/240V universell strömförsörjning
Ger intuitiv, enkel manövrering och mätningar med hög noggrannhet i en kompakt, prisvärd mätare. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE-mätare ger flexibla mätningar av pH eller jonkoncentration med hjälp av en jonselektiv elektrod (ISE) i ett lättanvänt, pålitligt mätsystem.
Ger intuitiv, enkel manövrering och mätningar med hög noggrannhet i en kompakt, prisvärd mätare. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE-mätare ger flexibla mätningar av pH eller jonkoncentration med hjälp av en jonselektiv elektrod (ISE) i en enkel att använda,
  • Grafisk bakgrundsbelyst display med datum och tid, stabilitetsindikator och larm
  • En till sex-punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-upplösning
  • Automatisk buffertigenkänning med fyra pH-buffertuppsättningar eller anpassat buffertalternativ
  • Display för pH-lutning och offset
  • Två till sexpunkts ISE-kalibrering med 0,001 ppm, mg/L eller molär upplösning
  • Automatisk eller manuell temperaturkompensation, visas i° C eller° F
  • Lösenordsskydd för kalibrerings- och inställningslägen
  • 500 datamängdslagring
  • RS232 och USB gränssnitt
  • Flerspråkigt gränssnitt med engelska, tyska, kinesiska, franska, italienska och spanska
  • Valfri omrörarsond (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighetsinställningar
NIST-spårbar kalibreringsmodell (-CERT)
  • Hjälp att träffas ISO , FDA, USDA och EPA riktlinjer för kvalitetssäkring
  • Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över pH-området
  • Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över motsvarande mV-intervall
  • Testning utförd av ackrediterat laboratorium, inkluderar NIST-spårbart certifikat
Specifikationer
  • pH-intervall: -2 000 till 20 000 pH
  • pH-upplösning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
  • pH-noggrannhet:± 0,002 pH
  • ISE-intervall: 0,001 till 19999 ppm, mg/L eller molar
  • ISE-upplösning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
  • ISE-noggrannhet: 0,5 % fullt skalutslag (monovalent jon), 1 % fullt skalutslag (divalent jon)
  • mV-intervall:± 2000,0mV
  • mV Upplösning: 0,1mV
  • mV-noggrannhet:± 0,2mV eller± 0,05 %, vilket som är störst
  • mV Offsetjustering: Upp till± 150mV
  • Temperaturområde: 0° till 100 °C (32° till 212,0 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Temperaturnoggrannhet:± 0,3 °C (± 0,5 °F)
  • Kalibreringspunkter: 1 till 6 poäng med automatisk buffertigenkänning (ABR)
  • ATC-temperaturkalibrering: Offset i steg om °0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C (± 9 °F)
  • Självtest: Ja
  • Ingångar: BNC, minitelefon ATC, jord
  • Strömkrav: 100 till 240VAC, 50/60Hz
Tillämpningar
Akademiska, forskning, QA/QC, dricksvatten, avloppsvatten, mat, dryck, industri
Certifikat
Välj modeller tillgängliga med certifikat för NIST Spårbarhet
Garanti
3 år på mätaren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utgångar RS232 (phono-kontakt), mini-B USB , omrörare
Noggrannhet (ISE) 0,5 % full skala (monovalent jon), 1 % full scale (divalent jon)
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Kalibreringspunkter (ISE) 2 till 6 poäng från en av följande grupper, 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000
Kalibreringspunkter (pH) Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade
Certifikat och efterlevnad Utan NIST-spårbart pH-certifikat
Information om datahantering Manuell, tidsinställd (valbar var 3:e till 3600 sek.), skrivare eller CSV-format
Datapunkter 500
Visningstyp LCD
Mätlägen pH, mV, ISE, Jon, Koncentration, Temperatur
Räckvidd (mV) ±2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) 0,001/0,01/0,1/1 (automatisk)
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Inkluderar Mätare, Elektrodarm, RS-232 och USB Kablar, 100/240V Strömförsörjning
Ingångar BNC, ATC
Modell Endast AB250 pH/ISE-mätare
Produkttyp AB250 pH/ISE-mätare
Räckvidd (ISE) 0,001 till 19999 (± 2000)
Upplösning (mV) 0.1mV
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Garanti 3 år
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60Hz