Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AB250 Bänk pH/ISE-mätare
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Includes
accumet AB250 pH/ISE bänkmätare, elektrodstativ, RS232 och USB kablar, 100/240V universell strömförsörjning
Ger intuitiv, enkel manövrering och mätningar med hög noggrannhet i en kompakt, prisvärd mätare. Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE-mätare ger flexibla mätningar av pH eller jonkoncentration med hjälp av en jonselektiv elektrod (ISE) i en enkel att använda,
- Grafisk bakgrundsbelyst display med datum och tid, stabilitetsindikator och larm
- En till sex-punkts pH-kalibrering med 0,001 pH-upplösning
- Automatisk buffertigenkänning med fyra pH-buffertuppsättningar eller anpassat buffertalternativ
- Display för pH-lutning och offset
- Två till sexpunkts ISE-kalibrering med 0,001 ppm, mg/L eller molär upplösning
- Automatisk eller manuell temperaturkompensation, visas i° C eller° F
- Lösenordsskydd för kalibrerings- och inställningslägen
- 500 datamängdslagring
- RS232 och USB gränssnitt
- Flerspråkigt gränssnitt med engelska, tyska, kinesiska, franska, italienska och spanska
- Valfri omrörarsond (kat. nr. 13-620-BSP) med fem hastighetsinställningar
NIST-spårbar kalibreringsmodell (-CERT)
- Hjälp att träffas ISO , FDA, USDA och EPA riktlinjer för kvalitetssäkring
- Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över pH-området
- Inkluderar mätarens noggrannhet vid fem testpunkter över motsvarande mV-intervall
- Testning utförd av ackrediterat laboratorium, inkluderar NIST-spårbart certifikat
Specifikationer
- pH-intervall: -2 000 till 20 000 pH
- pH-upplösning: 0,1, 0,01, 0,001 pH
- pH-noggrannhet:± 0,002 pH
- ISE-intervall: 0,001 till 19999 ppm, mg/L eller molar
- ISE-upplösning: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisk)
- ISE-noggrannhet: 0,5 % fullt skalutslag (monovalent jon), 1 % fullt skalutslag (divalent jon)
- mV-intervall:± 2000,0mV
- mV Upplösning: 0,1mV
- mV-noggrannhet:± 0,2mV eller± 0,05 %, vilket som är störst
- mV Offsetjustering: Upp till± 150mV
- Temperaturområde: 0° till 100 °C (32° till 212,0 °F)
- Temperaturupplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
- Temperaturnoggrannhet:± 0,3 °C (± 0,5 °F)
- Kalibreringspunkter: 1 till 6 poäng med automatisk buffertigenkänning (ABR)
- ATC-temperaturkalibrering: Offset i steg om °0,1 C; Offsetintervall:± 5 °C (± 9 °F)
- Självtest: Ja
- Ingångar: BNC, minitelefon ATC, jord
- Strömkrav: 100 till 240VAC, 50/60Hz
Tillämpningar
Akademiska, forskning, QA/QC, dricksvatten, avloppsvatten, mat, dryck, industri
Certifications
Välj modeller tillgängliga med certifikat för NIST Spårbarhet
Serviceleistungen
3 år på mätaren
Spezifikation
Spezifikation
| Utgångar | RS232 (phono-kontakt), mini-B USB , omrörare |
| Noggrannhet (ISE) | 0,5 % full skala (monovalent jon), 1 % full scale (divalent jon) |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 |
| Kalibreringspunkter (ISE) | 2 till 6 poäng från en av följande grupper, 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 |
| Kalibreringspunkter (pH) | Upp till 6 förinställda eller 5 anpassade |
| Certifikat och efterlevnad | Utan NIST-spårbart pH-certifikat |
| Information om datahantering | Manuell, tidsinställd (valbar var 3:e till 3600 sek.), skrivare eller CSV-format |
| Datapunkter | 500 |
| Visningstyp | LCD |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.