Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AB315 och AB330 Meter Ersättnings Universal strömadapter
Produktkod. 17358949 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
accumet AB315 och AB330 Meter
Produktkod. För användning med (utrustning)
17358949 accumet AB315 och AB330 Meter
1 options
Produktkod. 17358949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00 SEK
    410.65 SEK / Paket med 1
    Save 186.35 SEK
    31% Av
I lager
Välj tillbehör till din Fisherbrand™ accumet™ AB315 pH/mV-mätare och Fisherbrand™ accumet™ AB330 konduktivitetsmätare.
  • Universal 100/240 V 50/60 Hz nätadapter
  • Inkluderar väggkontakter för USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättande universell strömadapter
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar Väggkontakter för USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Spänning 100 till 240 V
Kompatibilitet accumet™ AB300 serie mätare
För användning med (utrustning) accumet AB315 och AB330 Meter