Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AE Series 3-i-1 Single Junction Gel pH/ATC-elektrod
Produktkod. 15503643 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
15503643 BNC/ATC Varje
1 options
Produktkod. 15503643
Beräknad leverans: 27-11-2026
Fisherbrand™ accumet™ AE-seriens pH-elektroder stödjer accumet AE150 pH-mätare för rutinmässiga pH-mätningar till ett budgetvänligt pris
Idealisk för allmänt bruk för att mäta pH, den accumet AE-serien enkel junction pH/ATC-elektrod är ett utmärkt val för rutinmässiga labbmätningar.
Produktspecifikationer:
  • pH-elektrod med enkel kopplingspunkt med inbyggd temperatursensor (3-i-1)
  • Lågt underhållsgelfylld referens
  • Hållbar plastkropp
  • 90 mm kroppslängd
  • BNC
  • 1 meter kabel
Garanti
6 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
För användning med (utrustning) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-mätare
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Typ Single-Junction Gel pH/ATC Elektrod
Längd (metrisk) 90 mm
Material Plast
Mätområden pH 1 till 13