Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AE serie ATC temperatursond
Produktkod. 15583633 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
90 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15583633 90 mm Varje
15573633 120 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15583633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 SEK
    419.95 SEK / Paket med 1
    Save 187.05 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Fisher Scientific™ accumet™ AE-seriens ATC-temperatursonder stödjer accumet AE150 pH-mätare för rutinmässiga pH-mätningar till ett budgetvänligt pris.
Produktspecifikationer:
  • ATC-temperatursond
  • Hållbar kaross i rostfritt stål
  • 90 mm eller 120 mm karosslängd
  • 2,5 mm phono-kontaktanslutning
  • 1 meter kabel
Garanti
6 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-mätare
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Temperatursond
Längd (metrisk) 90 mm
Kontakttyper Phono-kontakt (2,5 mm)