Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AE serie ATC temperatursond
Produktkod. p-6731129 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
90 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15583633
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisher Scientific™ accumet™ AE-seriens ATC-temperatursonder stödjer accumet AE150 pH-mätare för rutinmässiga pH-mätningar till ett budgetvänligt pris.
Produktspecifikationer:
  • ATC temperatursond
  • Hållbar kropp i rostfritt stål
  • 90 mm eller 120 mm kroppslängd
  • 2,5 mm phono-kontaktanslutning
  • 1 meter kabel
Garanti
6 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-mätare
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 100 °C
Typ Temperatursond
Längd (metrisk) 90 mm