Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AE-serien Double Junction Gel pH-elektrod
Produktkod. 15593633 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
15593633 BNC/ATC Varje
1 options
Produktkod. 15593633
Beräknad leverans: 07-12-2026
Fisherbrand™ accumet™ AE-seriens pH-elektroder stödjer accumet™ AE150 pH-mätare för rutinmässiga pH-mätningar till ett budgetvänligt pris.
De accumet AE-seriens dubbelkopplings-pH-elektrod är idealisk för rutinmässiga pH-mätningar. Lämplig för användning med prover som innehåller TRIS, sulfider, halogenider, tungmetaller eller protein.
Produktspecifikationer:
    • Dubbel junction kombination pH-elektrod
    • Lågt underhållsgelfylld referens
    • Hållbar plastkropp
    • 90 mm kroppslängd
    • BNC-anslutning
    • 1 meter kabel
Garanti
6 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
För användning med (utrustning) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-mätare
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Typ Double-Junction Gel pH-elektrod
Längd (metrisk) 90 mm
Material Plast
Mätområden pH 1 till 13