Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AE-serien enkel junction gel pH-elektrod
Produktkod. 15563633 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kontakttyper:
BNC/ATC
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper Förpackningsstorlek
15563633 BNC/ATC Varje
1 options
Produktkod. 15563633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    747.49 SEK / Paket med 1
    Save 437.51 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Fisher Scientific™ accumet™ AE-seriens pH-elektroder stödjer accumet™ AE150 pH-mätare för rutinmässiga pH-mätningar till ett budgetvänligt pris
Idealisk för allmänt bruk för att mäta pH i vanliga prover accumet AE-seriens enkelövergångs pH-elektrod är ett utmärkt val för rutinmässiga labbmätningar.
Produktspecifikationer:
  • pH-elektrod med enkel kopplingskombination
  • Lågt underhållsgelfylld referens
  • Hållbar plastkropp
  • 90 mm kroppslängd
  • BNC-anslutning
  • 1 meter kabel
Garanti
6 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
Korsning Enkel
Material Plast
pH-intervall 1 till 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
Typ pH-elektrod
För användning med (utrustning) 13-636-AE150 accumet AE150 pH-mätare
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) 90 mm