Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AE6 Bärbar pH/ORP-mätare
Produktkod. 15533653 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Mätare med 3-i-1-prob
Mätare med DJ pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15533653 Mätare med DJ pH-elektrod Varje
15523653 Mätare med 3-i-1-prob Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15533653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4230.00 SEK
    4121.08 SEK / Paket med 1
    Save 108.92 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Innehåller
Dubbel junction pH-elektrod och ATC-sond
AE6 bärbara pH-mätare är idealiska för snabba, exakta konduktivitets- eller TDS-kontroller i laboratorier, fält och skolor.
Fisherbrand accumet AE6 Bärbar pH-mätare, Inkluderar: pH/Temp-elektrod, Noggrannhet: +/- 0,01pH, +/-0,5 grader C, +/- 1mV, intervall: -1000 till 1000 mV, 0 till 14, Upplösning: 0,01, 1mV, 0,1 AAC Typ: 4,1 AAA.
  • Flerpunktskalibrering (upp till 5 poäng) med automatisk buffertigenkänning
  • Val av USA , NIST eller renvattenbuffertstandarder med± 0,01 pH-noggrannhet
  • För analys av vatten i pooler och spa, litografiska processer, vattenanalys av pannor och kyltorn, miljö- och jordbruksändamål och alla typer av kvalitetssäkring och vattenkvalitetstestning
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid fluktuerande temperaturer
  • Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
  • Automatisk avstängning sparar batteriström efter 17 minuters icke-användning
  • Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Stor anpassad LCD ger optimal visning, även på avstånd
  • Stövelsköldar av gummi skyddar mot oavsiktliga stötar och har ett robust, inbyggt stativ för enkel användning av bänkskivan
  • Tillvalet robust bärväska ger praktisk mätarekalibrering och mätning på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar AE6 pH/ORP-mätare, gummipansar/stativ, dubbelkoppling pH-elektrod ECFC7252201B och pH-bärarsats
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Noggrannhet (mV) ±1
Noggrannhet (pH) ±0,01
För användning med (applikation) Vattenkvalitetstestning
Kalibrering 1.68, 4.01, 7, 10.01, 12.45
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) -1000 till +1000 mV
Upplösning (mV) 1 mV
Kalibreringspunkter 1 till 5
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Modell AE6
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (0 °C till 100 °C)
Batterityp AAA
Typ Mätare med DJ pH-elektrod