Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AE6C Portable Conductimeter Kit
Produktkod. 15666895 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vattentät:
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vattentät Förpackningsstorlek
15666895 Nej Varje
1 options
Produktkod. 15666895
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Sturdy and economical, the AE6C combines ease-of-use with high performance. This handy meter is IP54 rated and comes with a conductivity/TDS electrode with an automatic temperature compensation function, making it great for fieldwork.
These handy meters are useful for quick, accurate conductivity or TDS checks in laboratories, fieldwork and schools, as well as in nutrient and fertilizer checks in hydroponics and agricultural industries. Ideal for all types of quality assurance, printing industries and water quality testing (analyzing hard water, untreated water, industrial and rinse water, drinking water, effluent water, pool water and incoming process water).
  • Multi-point push button calibration (up to five points) with ±1% full scale accuracy
  • Option of easy automatic calibration or customized, near-to-sample manual calibration
  • Auto-ranging for conductivity/TDS measurements for fast response and best resolution over wide measurement range
  • Automatic Temperature Compensation (ATC) for optimum accuracy under fluctuating temperatures
  • Hold function momentarily freezes reading for easy viewing and recording
  • Auto-power off saves battery power after non-use
  • Self-diagnostic with message codes for easy troubleshooting
  • Large custom LCD provides optimum viewing, even at a distance
  • Electrode with built-in ATC designed for minimal air bubble entrapment during measurement
  • Protective rubber boot shields for accidental knocks and sturdy built-in stand for easy bench-top operation
  • Optional meter kit contains everything you need for calibration and measurement in a rugged carrying case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar AE6C-mätare med konduktivitetselektrod, KCl-kalibreringslösningar (84μ S/cm, 1413μ S/cm, 12,88 mS/cm), DI-sköljvatten (60 mL vardera), Grip-Clip , Batterier, Hård Bärväska
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % av full skala± 1 LSD
För användning med (applikation) Konduktivitetsmätning
Cell konstant 0.1, 1, 10
Kalibrering Flerpunktstryckknappskalibrering
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 4 (1 per intervall) Auto, 5 (1 per intervall) Manuell
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 19,99, 20 till 199,9, 200 till 1999μ S/cm; 2 till 19,99, 20 till 200 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,05 % full skala
Temperaturkompensation ATC/MTC (0 °C till 80 °C)
Temperaturkoefficient 0 till 10 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 100 °C (80 °C med medföljande sond)
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 212 °F (176 °F med medföljande sond)
Upplösning (temperatur) 0,1° C (0,1° F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Temperaturval °C eller° F
Visningstyp LCD
Ingångar BNC, 2,5 mm Phono-uttag
IP-betyg IP54
Mått (L x B x H) 15.7 x 8.5 x 4.2 cm
Vikt (metrisk) 255 g
Vikt (engelska) 9 oz.
Garanti 3 år
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C
Typ Konduktivitetsmätare
Vattentät Nej
Längd (engelska) 6,2 tum.
Längd (metrisk) 15.7 cm
Bredd (engelska) 3,3 tum.
Bredd (metrisk) 8.5 cm
Höjd (engelska) 1,6 tum.
Höjd (metrisk) 4.2 cm
Batterityp 4 x 1,5 V 'AAA' alkaliska batterier (ingår)
Batteritid >500 hr