Läs mer
Fisherbrand™ AE6C bärbar konduktimeter
Produktkod. 15543653 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Batteritid:
>100 timmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
15543653 >100 timmar Varje
1 options
Produktkod. 15543653
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Produktegenskaper:
  • Flerpunktstryckknappskalibrering (upp till fem punkter) med± 1 % fullskalig noggrannhet
  • Möjlighet till snabb, enkel automatisk kalibrering eller anpassad manuell kalibrering nära provet
  • Automatisk räckvidd för konduktivitets-/TDS-mätningar för snabb respons och bästa upplösning över ett brett mätområde
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för optimal noggrannhet vid fluktuerande temperaturer
  • “Hålla” funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning
  • Automatisk avstängning sparar batteriström efter icke-användning
  • Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Stor anpassad LCD ger optimal visning även på avstånd
  • Elektrod med inbyggd ATC designad för minimal infångning av luftbubblor under mätning
  • Skyddande gummistövel skyddar meter från fall och har ett stadigt inbyggt stativ för enkel bänkhantering
  • Mätarsats (tillval) - innehåller allt du behöver för kalibrering och mätning i en robust bärväska
Användningsområden:
  • Rutintestning: För snabba, exakta konduktivitets- eller TDS-kontroller i laboratorier, fält och skolor.
  • Miljö/jordbruk: Användbar vid kontroller av näringsämnen och gödningsmedel inom hydrokultur och jordbruksindustri.
  • Vattenkvalitetstestning: För analys av hårt vatten, obehandlat vatten, industri- och sköljvatten, dricksvatten, avloppsvatten, poolvatten och inkommande processvatten. Idealisk för alla typer av kvalitetssäkring, tryckeriindustri och vattenkvalitetstestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bärbar konduktivometer Fisherbrand accumet AE6C
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % fullskalig+ 1 LSD
Cell konstant 0,1, 1,0, 10,0 (valbar)
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Fyra (en per intervall) auto; fem (en per serie) manual
Räckvidd (ledningsförmåga) 19.9μ S/cm till 199,9μ S/cm, 199,9μ S/cm till 1999μ S/cm, 2,00 mS/cm till 19,99 mS/cm, 20,0 mS/cm till 199,9 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,05 % fullskala
Temperaturkompensation Automatisk/manuell (0 till 80 °C)
Koefficient på 0,0 % till 3,0 %
Normalisering av 20,0 till 25,0
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 80,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Batterityp 4 AAA x 1,4V
Batteritid >100 timmar