Läs mer
accumet™ AET30 konduktivitetstestare
Produktkod. 15563653 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Batteritid:
>150 timmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
15563653 >150 timmar Varje
1 options
Produktkod. 15563653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 SEK
    860.84 SEK / Paket med 1
    Save 449.16 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
accumet AET30 konduktivitetstestare, kalibreringspunkter: tre automatiska eller tre manuella, intervall: till 200,0uS/cm till 2 000uS/cm till 20,00mS/cm, 0 till 50,0 grader.C/32,0 till 122 grader F, Noggrannhet: +/- 1 %/0 grader, + 5 % av full skala/0 grader + 0 grader. deg.F + 1 LSD, batteritid: Mer än 150 timmar
accumet AET30 konduktivitetstestare, kalibreringspunkter: tre automatiska eller tre manuella, intervall: till 200,0uS/cm
till 2 000 uS/cm
till 20,00 mS/cm, 0 till 50,0 grader C/32,0 till 122 grader F, noggrannhet: +/- 1 % av full skala, +/- 0,5 grader C
+/- 0,9 grader F + 1 LSD, batteritid: mer än 150 timmar
Produktegenskaper:
  • Flera intervall med valbara eller automatiska intervall - en testare mäter från rent vatten till avloppsvatten!
  • Användaren utbytbar sensor - byt ut sensorerna själv. Sensorer håller längre med element tillverkat av SS316 rostfritt stål och sensorhölje av VALOX™
  • Stor displayskärm - samtidiga temperaturavläsningar, displayläge, ATC, batterinivå
  • En- och flerpunktskalibreringar med automatiska eller manuella alternativ
  • Vattentät, anti-roll design - IP67 vattentätt hölje håller testaren bra även under våta förhållanden. Unik anti-roll ribbad design säkerställer ett stadigt grepp
  • Innovativ kopp-stil - innovativ sensorhusdesign kan användas som en dopp-stil eller kopp-stil för att hålla små volymer av prover. Sensorhöljet är tillverkat av VALOX för överlägsen kemisk hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Konduktivitetstestare Fisherbrand accumet AE30
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % fullskalig
För användning med (applikation) Allmänt: För användning i vatten- och avloppsvattenrening, pannblåsning, galvanisering av sköljtankar, dricksvatten, hydrokultur, tryckeri, vattenbruk, akvarier, fiskodlingar, simbassänger och spaanläggningar
Mätlägen Konduktivitet, Temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) Tre auto eller tre manuella
Räckvidd (ledningsförmåga) 200,0μ S/cm, 2000μ S/cm, 20,00 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,1 μS/cm
1 μS/cm
0,01 mS/cm
Temperaturkompensation Automatisk (0° till 50 °C)
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F+ 1 LSD)
Kalibrering av temperatursond ±5,0 °C (± 9,0 °F)
Minne Icke-flyktigt minne
Mått (L x B x H) Testare: 16,5 x 3,8 cm, förpackning: 18,5 x 6,5 cm
Vikt (metrisk) Testare: 90 g, förpackning: 200 g
Strömförsörjning Batteri; automatisk avstängning inom 8,5 minuter efter senaste knapptryckning
Batterityp 4 x 1,5V A76 Micro Alkaline (ingår)
Batteritid >150 timmar