Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR Seriemätarmonterad elektrodhållare
Produktkod. 31702809 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Hållarfäste
Produktkod. Typ
31702809 Hållarfäste
1 options
Produktkod. 31702809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00 SEK
    1406.47 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1523.53 SEK
    51% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med AR seriemätare
  • Tillbehör designat för användning med AR seriemätare, håller elektroder säkert under mätningar för noggranna och stabila avläsningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hållarfäste
För användning med (utrustning) AR Serie-mätare