Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR415 pH-mätarkit BioBasic
Produktkod. 31702806 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
AR415B
Produktkod. Modell
31702806 AR415B
1 options
Artikelnummer. 31702806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16516.57 SEK
    10829.87 SEK / 1 uppsättningar
    Save 5686.70 SEK
    34% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
AR415 är designad för att leverera precis och tillförlitlig elektrokemisk testning accumet och erbjuder förbättrad prestanda i en strömlinjeformad design. Idealiskt för laboratorier som kräver pålitliga mätmöjligheter.
  • Stor 7-tums. högupplöst färgdisplay med kapacitiv pekskärm som kan användas med handskar.
  • En till fem punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning.
  • Strömlinjeformat, lätthanterat användargränssnitt med steg-för-steg-kalibreringsvägledning.
  • Lagrar 10 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid.
  • Lagrar 5000 dataloggar med datum och tid.
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring.
  • Inmatar exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus.
  • Rör om prover med en mätarstyrd och mätardriven omrörarsond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inkluderar pH-mätare
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C
Noggrannhet (mV) -2000,0 till 2000,0 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Mätlägen pH, ORP, mV, Temperatur
Kalibrering pH, relativ mV, temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Räckvidd (mV) -2000,0 till 2000,0 mV
Kalibreringspunkter 1
Temperaturområde (metriskt) -30,0 till 130,0 °C
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafik-LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Datapunkter 5000 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
Modell AR415B
Kanaler 1
Typ pH-mätare
Spänning 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.