Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR415 pH-mätarkit
Produktkod. 31702811 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
AR415A
Produktkod. Modell
31702811 AR415A
1 options
Produktkod. 31702811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16194.83 SEK
    10618.85 SEK / 1 uppsättningar
    Save 5575.98 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
AR415 är designad för att leverera precis och tillförlitlig elektrokemisk testning accumet och erbjuder förbättrad prestanda i en strömlinjeformad design. Idealiskt för laboratorier som kräver pålitliga mätmöjligheter.
  • Stor 7-tums. högupplöst färgdisplay med kapacitiv pekskärm som kan användas med handskar.
  • En till fem punkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning.
  • Strömlinjeformat, lätthanterat användargränssnitt med steg-för-steg-kalibreringsvägledning.
  • Lagrar 10 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid.
  • Lagrar 5000 dataloggar med datum och tid.
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring.
  • Inmatar exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus.
  • Rör om prover med en mätarstyrd och mätardriven omrörarsond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar pH-mätare
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C
Noggrannhet (mV) -2000,0 till 2000,0 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Mätlägen pH, ORP, mV, Temperatur
Kalibrering pH, relativ mV, temperatur
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Räckvidd (mV) -2000,0 till +2000,0 mV
Kalibreringspunkter 1
Temperaturområde (metriskt) -30,0 till +130,0 °C
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafik-LCD
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Datapunkter 5000 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
Modell AR415A
Kanaler 1
Typ pH-mätare
Spänning 100/240 V