Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR425 pH/jonmätar-pH-kit
Produktkod. 31702819 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
AR425A
AR425B
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
31702819 AR425B
31702818 AR425A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31702819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19733.99 SEK
    12939.64 SEK / 1 uppsättningar
    Save 6794.35 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
AR425 är designad för att leverera precis och tillförlitlig elektrokemisk testning accumet och erbjuder förbättrad prestanda i en strömlinjeformad design. Idealiskt för laboratorier som kräver pålitliga mätmöjligheter.
  • Stor 7-tums, högupplöst färgdisplay med kapacitiv pekskärm som kan användas med handskar.
  • En till fem punkts pH- och jonkalibrering med automatisk buffert-/standardigenkänning.
  • Strömlinjeformat, lätthanterat användargränssnitt med steg-för-steg-kalibreringsvägledning.
  • Lagrar 10 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid.
  • Lagrar 5000 dataloggar med datum och tid.
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring.
  • Inmatar exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus.
  • Rör om prover med en mätarstyrd och mätardriven omrörarsond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är högst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Kalibrering pH
Kalibreringspunkter 1
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Datapunkter 5000 med datum- och tidsstämpel
Kanaler 1
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafik-LCD
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, ORP, Ion, Temperatur
Räckvidd (mV) -2000,0 till 2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) 0,0001 till 19999
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metriskt) -30,0 till 130,0 °C
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning
Modell AR425B
Produkttyp Bänkmultiparametermätare
Spänning 100/240 V