Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR425 pH/jonmätare med stativ
Produktkod. 31702814 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
AR425
Produktkod. Modell
31702814 AR425
1 options
Produktkod. 31702814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15926.59 SEK
    10443.07 SEK / 1 uppsättningar
    Save 5483.52 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
AR425 är designad för att leverera precis och tillförlitlig elektrokemisk testning accumet och erbjuder förbättrad prestanda i en strömlinjeformad design. Idealiskt för laboratorier som kräver pålitliga mätmöjligheter.
  • Stor 7-tums, högupplöst färgdisplay med kapacitiv pekskärm som kan användas med handskar.
  • En till fem punkts pH- och jonkalibrering med automatisk buffert-/standardigenkänning.
  • Strömlinjeformat, lätthanterat användargränssnitt med steg-för-steg-kalibreringsvägledning.
  • Lagrar 10 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid.
  • Lagrar 5000 dataloggar med datum och tid.
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring.
  • Inmatar exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus.
  • Rör om prover med en mätarstyrd och mätardriven omrörarsond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är högst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Kalibrering pH
Kalibreringspunkter 1
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Datapunkter 5000 med datum- och tidsstämpel
Kanaler 1
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafik-LCD
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, ORP, Ion, Temperatur
Räckvidd (mV) -2000,0 till +2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) 0,0001 till 19999
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metriskt) -30,0 till +130,0 °C
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning
Modell AR425
Produkttyp Bänkmultiparametermätare
Spänning 100/240 V