Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR430 ledningsmätarkit
Produktkod. 31702803 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Ledningsmätare
Produktkod. Typ
31702803 Ledningsmätare
1 options
Produktkod. 31702803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20913.95 SEK
    13713.23 SEK / 1 uppsättningar
    Save 7200.72 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
AR430 är designad för att leverera precis och tillförlitlig elektrokemisk testning accumet och erbjuder förbättrad prestanda i en strömlinjeformad design. Idealiskt för laboratorier som kräver pålitliga mätmöjligheter.
  • Stor 7-tums. högupplöst färgdisplay med kapacitiv pekskärm som kan användas med handskar.
  • Kalibrering av ledningsförmåga från en till fem punkter med automatisk buffert-/standardigenkänning.
  • Strömlinjeformat, lätthanterat användargränssnitt med steg-för-steg-kalibreringsvägledning.
  • Lagrar 10 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid.
  • Lagrar 5000 dataloggar med datum och tid.
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring.
  • Inmatar exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus.
  • Rör om prover med en mätarstyrd och mätardriven omrörarsond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % visar >3 μS/cm; ±1 % avläsning ±0,01 μS/cm ≤3 μS/cm
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet, Temperatur
Kalibrering Ledningsförmåga, TDS, salthalt, temperatur
Kalibreringspunkter 1
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,010 μS/cm till 3000 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,001 μS/cm minimum, automatisk avståndsmätning, upp till 4 siffror
Räckvidd (salthalt) 0,010 till 80,00 ppt
Upplösning (salthalt) 0,001 ppt minimum, automatisk intervall
Noggrannhet (salthalt) ±1% läsning
Räckvidd (TDS) 0,010 ppm till 500,0 ppt (TDS-faktor 1,00)
Upplösning (TDS) 0,001 ppm minimum, automatisk avståndsmätning, upp till 4 siffror
Noggrannhet (TDS) ±1% läsning
Temperaturområde (metriskt) -30,0 till 130,0 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C, ±0,5 °F
Räckvidd (resistivitet) 1,0 Ω till 100,0 MΩ
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafik-LCD
Datapunkter 5000 med datum- och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
Upplösning (resistivitet) 0,1 Ω minimum, automatisk avståndsmätning
Kanaler 1
Typ Ledningsmätare
Noggrannhet (resistivitet) ±1% läsning
Spänning 100/240 V