Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR440 löst syremätare med stativ
Produktkod. 31702816 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sensortyper:
Löst syresensor
Produktkod. Sensortyper
31702816 Löst syresensor
1 options
Produktkod. 31702816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18071.78 SEK
    11849.53 SEK / 1 uppsättningar
    Save 6222.25 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
AR440 är designad för att leverera precis och tillförlitlig elektrokemisk testning accumet och erbjuder förbättrad prestanda i en strömlinjeformad design. Idealiskt för laboratorier som kräver pålitliga mätmöjligheter.
  • Stor 7-tums, högupplöst färgdisplay med kapacitiv pekskärm som kan användas med handskar.
  • Vattenmättad luft, luftmättat vatten eller specialkalibrering.
  • Strömlinjeformat, lätthanterat användargränssnitt med steg-för-steg-kalibreringsvägledning.
  • Lagrar 10 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid.
  • Lagrar 5 000 dataloggar med datum och tid.
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring.
  • Inmatar exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus.
  • Rör om prover med en mätarstyrd och mätardriven omrörarsond.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mätlägen Löst syre
Sensortyper Löst syresensor
Räckvidd (polarografisk DO) 0,0 till 600,0 % mättnad; 0,01 till 90,0 mg/L
Temperaturområde (metriskt). -30 °C till 130 °C
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafik-LCD
Datapunkter 5000 med datum- och tidsstämpel
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,0 till 600,0 % mättnad
Kanaler 1
Typ Mätare för löst syre
Spänning 100/240 V