Läs mer
Fisherbrand™ accumet™ AR450 pH/jon/ledningsförmågasmätarkit
Produktkod. 31702817 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
pH/jon/ledningsförmågasmätare
Produktkod. Produkttyp
31702817 pH/jon/ledningsförmågasmätare
1 options
Produktkod. 31702817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28904.00 SEK
    18952.44 SEK / 1 uppsättningar
    Save 9951.56 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
AR450 är designad för att leverera precis och tillförlitlig elektrokemisk testning accumet och erbjuder förbättrad prestanda i en strömlinjeformad design. Idealiskt för laboratorier som kräver pålitliga mätmöjligheter.
  • Stor 7-tums. högupplöst färgdisplay med kapacitiv pekskärm som kan användas med handskar
  • Kalibrering av pH, jon och ledningsförmåga från en till fem punkter med automatisk buffert-/standardigenkänning
  • Strömlinjeformat, lättmanövrerat användargränssnitt med steg-för-steg-kalibreringsvägledning
  • Lagrar 10 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
  • Lagrar 5 000 dataloggar med datum och tid
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring
  • Inmatar exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
  • Rör om prover med mätarstyrd och mätardriven omrörarsond
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % visar >3 μS/cm; ±1 % avläsning ±0,01 μS/cm ≤3 μS/cm
Noggrannhet (jon) ±0,2 mV eller ±0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är högst
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller ±0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är högst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (resistivitet) ±1% läsning
Noggrannhet (salthalt) ±1% läsning
Noggrannhet (TDS) ±1% läsning
Kalibreringspunkter 2
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Datapunkter 500 med datum- och tidsstämpel
Kanaler 2
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafik-LCD
IP-betyg IP54
Mätlägen pH, mV, Ion, Koncentration, TDS, Salthalt, Resistivitet, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,010 μS/cm till 3000 mS/cm
Räckvidd (mV) -2000,0 till 2000,0 mV
Område (pH) -2 till 20
Räckvidd (resistivitet) 1,0 Ω till 100,0 MΩ
Räckvidd (salthalt) 1,0 Ω till 100,0 MΩ
Räckvidd (TDS) 0,010 ppm till 500,0 ppt (TDS-faktor 1,00)
Upplösning (ISE) 0,0001 till 19999
Upplösning (pH) ±0,002 pH
Temperaturområde (metriskt) -30,0 till 130,0 °C
Produkttyp pH/jon/ledningsförmågasmätare
Räckvidd (jon) 0,0001 till 19999
Upplösning (konduktivitet) 0,001 μS/cm minimum, automatisk avståndsmätning, upp till 4 siffror
Upplösning (jon) 0,0001 minimum, 1 till 5 siffror
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (resistivitet) 0,1 Ω minimum, automatisk avståndsmätning
Upplösning (salthalt) 0,001 ppt minimum, automatisk intervall
Upplösning (TDS) 0,001 ppm minimum, automatisk avståndsmätning, upp till 4 siffror
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C, ±0,5 °F
Temperaturupplösning 0,1 °C, 0,1 °F
Spänning 100/240 V
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.